Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetaat
Natriumacetaat
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Acetic acid sodium salt
  • CAS-nummer:127-09-3
  • Formule:H₃CCOONa
  • MDL-nummer:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Merck index:12,08711
  • Kokend Pt:881,4 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:324 °C
  • Dichtheid:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>250 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-823-8
  • BEREIKEN:01-2119485123-42
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
  • 5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg