Orders LinkContactUsLinkComponent
Paracetamol
Glass bottle for solids, 100 mg
  PROOICRS0377
Paracetamol
  PROOICRS0377
 :  103-90-2
Paracetamol
Glass bottle for solids, 100 mg
 :  103-90-2
367,00 €
1 * 100 mg
 :  Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
  •  :103-90-2
  •  :C₈H₉NO₂
  •  :MFCD00002328
  •  :151.16 g/mol
  •  :13,00048
  •  :388 °C (1013 hPa)
  •  :168 °C
  •  :1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :203-157-5
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 mg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.