Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyurea, Millipore®
Hydroxyurea, Millipore®
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # 400046-5
Hydroxyurea, Millipore®
Catalogus # 400046-5
CAS-nummer:  127-07-1
Hydroxyurea, Millipore®
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  127-07-1
Price
142,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS-nummer:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Merck index:13,04874
  • Kokend Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:142…144 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-821-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties