Hydroxyurea 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- CAS-nummer:127-07-1
- Formule:CH₄N₂O₂
- MDL-nummer:MFCD00007943
- Molecular Weight:76.05 g/mol
- Merck index:13,04874
- Kokend Pt:296 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:142…146 °C (ontbinding)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:204-821-7
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- CAS-nummer:127-07-1
- Formule:CH₄N₂O₂
- MDL-nummer:MFCD00007943
- Molecular Weight:76.05 g/mol
- Merck index:13,04874
- Kokend Pt:296 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:142…146 °C (ontbinding)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:204-821-7
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:142 to 146 °C
- Titration Iodometric:≥97.5 % (on dried substance)
- Loss on drying:≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)