Orders LinkContactUsLinkComponent
Ureum
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ureum
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
Ureum
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS-nummer:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • MDL-nummer:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck index:13,09935
  • Kokend Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:132,7 °C
  • Dichtheid:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-315-5
  • BEREIKEN:01-2119463277-33
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource