Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA
ADA
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
ADA
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS-nummer:26239-55-4
  • Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Merck index:13,00148
  • Smelten Pt:217…218 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:247-530-0
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource