Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyleenchloride
Methyleenchloride
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ROTHAE03.1
Gezondheid
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Methyleenchloride
Catalogus # ROTHAE03.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  75-09-2
Methyleenchloride
Methyleenchloride
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  75-09-2
Price
46,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methylene chloride, DCM
  • CAS-nummer:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • MDL-nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck index:12,06140
  • Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–95 °C
  • Dichtheid:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.