Ethyl bromopyruvate
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLEM10601208
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
- CAS-nummer:70-23-5
- Formule:BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
- MDL-nummer:MFCD00000204
- Molecular Weight:195.01 g/mol
- Kokend Pt:98…100 °C (13 hPa)
- Dichtheid:1,55 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-729-6
- UN:3265
- ADR:8,II
- :Density: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g



