Ethyl bromopyruvate ≥75%, Technical Grade
Over dit artikel
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85% CAS No.: 70-23-5 Molecular Formula: C5H7BrO3 Formula Weight: 195.02 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 98-100°/10mm Beilstein Reference: 1760158 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000204
- CAS-nummer:70-23-5
- Formule:BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
- MDL-nummer:MFCD00000204
- Molecular Weight:195.01 g/mol
- Kokend Pt:98…100 °C (10 mmHg)
- Dichtheid:1,555
- Flits Pt:98 °C (208 °F)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-729-6
- UN:3265
- ADR:8,III
- :Density: 1.55 g/cm³ (20 °C)
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85% CAS No.: 70-23-5 Molecular Formula: C5H7BrO3 Formula Weight: 195.02 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 98-100°/10mm Beilstein Reference: 1760158 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000204
- CAS-nummer:70-23-5
- Formule:BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
- MDL-nummer:MFCD00000204
- Molecular Weight:195.01 g/mol
- Kokend Pt:98…100 °C (10 mmHg)
- Dichtheid:1,555
- Flits Pt:98 °C (208 °F)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-729-6
- UN:3265
- ADR:8,III
- :Density: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Documents
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.