Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Sorbitol
D-(-)-Sorbitol
D-(-)-Sorbitol
Certificaten
D-(-)-Sorbitol
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS-nummer:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Merck index:13,08797
  • Kokend Pt:295 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:94…98 °C
  • Dichtheid:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-061-5
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.