Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Sorbitol
D-(-)-Sorbitol
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # APPCA2222.1000
Leverancier:   PanReac AppliChem
D-(-)-Sorbitol
Catalogus # APPCA2222.1000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  50-70-4
D-(-)-Sorbitol
D-(-)-Sorbitol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  50-70-4
Price
62,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS-nummer:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Merck index:13,08797
  • Kokend Pt:295 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:94…98 °C
  • Dichtheid:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-061-5
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties