Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Sorbitol 97%
D-(-)-Sorbitol 97%
D-(-)-Sorbitol 97%
Certificaten
D-(-)-Sorbitol 97%
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS-nummer:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Merck index:13,08797
  • Kokend Pt:295 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:95…99 °C
  • Dichtheid:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:≥ 100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-061-5
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤1.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥96.0 % (on anhydrous substance)
  • Specific optical rotation:
    +4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance)
  • Lead (Pb):
    ≤0.5 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤1 ppm
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.