D-(+)-Malic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
- CAS-nummer:636-61-3
- Formule:C₄H₆O₅
- MDL-nummer:MFCD00004245
- Molecular Weight:134.09 g/mol
- Merck index:13,05307
- Kokend Pt:322 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:99…104 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:211-262-2
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
- CAS-nummer:636-61-3
- Formule:C₄H₆O₅
- MDL-nummer:MFCD00004245
- Molecular Weight:134.09 g/mol
- Merck index:13,05307
- Kokend Pt:322 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:99…104 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:211-262-2
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:99 to 104 °C
- Water:≤1 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≤1 % Fumaric acid
- Specific optical rotation:+1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water)
- Titration with NaOH:≥97.5 %