Blauw IHC-chromogeen (HRP), HIGHDEF®
Catalogus # ENZOADI9501510030
Leverancier: Enzo Life Sciences
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:30 mL
- Omschrijving:Blue IHC chromogen (HRP)
- Seq:02
- Storage conditions:Long term
- Opslagtemperatuur:4 °C
Specificaties
Over dit artikel
Blauw IHC chromogeen (HRP) is bedoeld voor gebruik in combinatie met op mierikswortelperoxidase (HRP) gebaseerde immunokleuring of in situ hybridisatie systemen.
- Uniek high-definition blauw IHC-chromogeen voor HRP-geactiveerde ontwikkeling
- Produceert een scherp contrasterende billiant blauwe kleur
- Gemakkelijk te onderscheiden van andere vlekken
Levering: Substraatbuffer en chromogeen in een lege mengfles.