L(+)-Glutamine, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 100 g
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
- CAS-nummer:56-85-9
- Formule:C₅H₁₀N₂O₃
- MDL-nummer:MFCD00008044
- Molecular Weight:146.15 g/mol
- Merck index:13,04484
- Kokend Pt:355 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:185…186 °C
- Dichtheid:1,5326 g/cm³ (130 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-292-1
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer250 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250250)
Informatie over de verpakking
Avantor Cell Culture Solutions.pdf
Product documentatie
spec_VWRC24378.187 spec_VWRC24378.187
Product specificatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Identification:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:100 g