Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
Marketsource
Leverancier:   Molekula
L(+)-Glutamine
Leverancier:  Molekula
Marketsource
Certificaten
L(+)-Glutamine
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
  • CAS-nummer:56-85-9
  • Formule:C₅H₁₀N₂O₃
  • MDL-nummer:MFCD00008044
  • Molecular Weight:146.15 g/mol
  • Merck index:13,04484
  • Kokend Pt:355 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:185…186 °C
  • Dichtheid:1,5326 g/cm³ (130 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-292-1
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource