Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # A3704.1000
Leverancier:   PanReac AppliChem
L(+)-Glutamine
Catalogus # A3704.1000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  56-85-9
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  56-85-9
Price
548,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
  • CAS-nummer:56-85-9
  • Formule:C₅H₁₀N₂O₃
  • MDL-nummer:MFCD00008044
  • Molecular Weight:146.15 g/mol
  • Merck index:13,04484
  • Kokend Pt:355 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:185…186 °C
  • Dichtheid:1,5326 g/cm³ (130 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-292-1
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties