L(+)-Glutamine
Leverancier: PanReac AppliChem
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
- CAS-nummer:56-85-9
- Formule:C₅H₁₀N₂O₃
- MDL-nummer:MFCD00008044
- Molecular Weight:146.15 g/mol
- Merck index:13,04484
- Kokend Pt:355 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:185…186 °C
- Dichtheid:1,5326 g/cm³ (130 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-292-1
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
- CAS-nummer:56-85-9
- Formule:C₅H₁₀N₂O₃
- MDL-nummer:MFCD00008044
- Molecular Weight:146.15 g/mol
- Merck index:13,04484
- Kokend Pt:355 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:185…186 °C
- Dichtheid:1,5326 g/cm³ (130 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-292-1
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerProduct Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.