Ijzer(II)sulfaat heptahydraat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
0126.0500
: Avantor
:
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:500 g
- Seq:3645
- Assay (by KMnO4 titrn.):min. 99.0 %
- Calcium (Ca):max. 0.005 %
- Chloride (Cl):max. 0.001 %
- Copper (Cu):max. 0.005 %
- Potassium (K):max. 0.002 %
- Magnesium (Mg):max. 0.002 %
- Manganese (Mn):max. 0.05 %
- Sodium (Na):max. 0.02 %
- Zinc (Zn):max. 0.005 %
- Ferric ion (Fe³+):max. 0.1 %
- Insoluble Matter:max. 0.01 %
- Phosphate (PO4):max. 0.001 %
:
:278.02 g/mol
:13,04091
:64 °C
:1,9 g/cm³ (20 °C)
:231-753-5
:GHS07
:Kamertemperatuur
:7782-63-0
:FeSO₄·7H₂O
:MFCD00149719