IHC fluoromount, HIGHDEF®
ENZOADI9502600025
:
- VPE:25 mL
- Omschrijving:IHC fluoromount
- Seq:02
Fluoromount is een permanent, zeer stabiel montagemedium op waterbasis, ontworpen voor fluorogene labeling en ideaal voor langdurige opslag van bewerkt weefsel.
- High definition visualisation for IHC, IF, ISH, FISH
- It is compatible with FITC, phycoerythrin, phycocyanin, and allophycocyanin
- Can also be used with other applications
Formulering: Vloeistof, montagemedium bevattend <0,1% natriumazide.