Orders LinkContactUsLinkComponent
IHC mount, HIGHDEF®
IHC mount, HIGHDEF®
IHC mount, 30 mL
Catalogus # ENZOADI9502610030
Leverancier:   Enzo Life Sciences
IHC mount, HIGHDEF®
Catalogus # ENZOADI9502610030
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  
IHC mount, HIGHDEF®
IHC mount, 30 mL
CAS-nummer:  
Price
93,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 mL
Product Details & Documents
IHC mount is een permanent, zeer stabiel montagemedium op waterbasis, ontworpen voor gebruik met chromogene labels. Gebruik voor het monteren van weefselspecimens die gekleurd zijn met systemen op basis van peroxidase en alkalische fosfatase en verschillende fluorescerende kleurstoffen.
  • Flexibele formulering geoptimaliseerd voor AEC, DAB, Fast Red, BCIP/NBT en BCIP/INT
  • High definition visualisatie voor IHC, IF, ISH, FISH
  • Maakt permanente opslag van weefselspecimens mogelijk zonder vervaging van de chromogenen
  • Geen dekglaasje nodig
  • Geen blootstelling aan organische dampen
Formulering: Vloeistof, montagemedium bevattend <0,1% natriumazide.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    30 mL
  • Omschrijving:
    IHC mount
Specificaties