Bole white (kaolin), powder, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, for internal use low bacterial content, SAFC®
Catalogus # 1.05006.9025
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Cardboard carton
- VPE:25 kg
- Seq:4283
Specificaties
Over dit artikel
:
:258.16 g/mol
Merck index:13,05300
Smelten Pt:1760 °C
Dichtheid:0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:310-194-1
BEREIKEN:exempt
CAS-nummer:1332-58-7
Formule:Al₂SiO₇·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00062311