Trisodium phosphate dodecahydrate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Catalogus # 0307.1000
Leverancier: Avantor
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg
- Seq:4024
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:98.0 - 102.0 %
- Chloride (Cl):max. 0.001 %
- Iron (Fe):max. 0.001 %
- Excess Alkali (as NaOH):max. 2.5 %
- Heavy Metals (as Pb):max. 0.001 %
- Insoluble Matter:max. 0.01 %
- Sulfate (SO4):max. 0.01 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:380.12 g/mol
Merck index:13,08736
Smelten Pt:∼75 °C
Dichtheid:1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-509-8
ADR:8,III
BEREIKEN:01-2119489800-32-xxxx
:GHS07
CAS-nummer:10101-89-0
Formule:Na₃PO₄·12H₂O
MDL-nummer:MFCD00149198