Trifluorazijnzuur 0,05% (v/v) in acetonitrile, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Catalogus # 4.80672.2500
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
- Seq:5096
Specificaties
Over dit artikel
:
:114.02 g/mol
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:200-929-3
UN:1648
:GHS02
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:76-05-1
Formule:C₂HF₃O₂
MDL-nummer:MFCD00004169