Orders LinkContactUsLinkComponent
Guanidiniumchloride
Guanidiniumchloride
Irriterend
Leverancier:   PanReac AppliChem
Guanidiniumchloride
Leverancier:  PanReac AppliChem
Certificaten
Guanidiniumchloride
Guanidiniumchloride
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
  • CAS-nummer:50-01-1
  • Formule:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
  • MDL-nummer:MFCD00013026
  • Molecular Weight:95.53 g/mol
  • Merck index:13,04578
  • Smelten Pt:185 °C
  • Dichtheid:1,354 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-002-3
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 187,00 €
    187,00 €
    1 * 1 kg
       187,00 €
  • Plastic bucket
    25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 2 850,00 €
    2 850,00 €
    1 * 25 kg
       2 850,00 €