Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic fuchsin
Basic fuchsin
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE51119322-25G
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Basic fuchsin
Catalogus # MOLE51119322-25G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  632-99-5
Basic fuchsin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  632-99-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • CAS-nummer:632-99-5
  • Formule:C₂₀H₂₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337.85 g/mol
  • Merck index:12,05686
  • Smelten Pt:235 °C
  • Dichtheid:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:211-189-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties