TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), Supelco®
Catalogus # 93313-1L
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Over dit artikel
:
:157.6 g/mol
Merck index:12,09902
Smelten Pt:150…152 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:214-684-5
CAS-nummer:1185-53-1
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL-nummer:MFCD00012590