TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), Millipore®
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:1185-53-1
:
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL-nummer:MFCD00012590
:157.6 g/mol
Merck index:12,09902
Smelten Pt:150…152 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:214-684-5
Frequently Bought Together