Kaliumhydroxide 1 mol/l in aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
1.09918.0001
: Merck
:
- Verpakking:Fibre case
- VPE:1 Ampoul
- Seq:0501
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.58 g/cm3 (20 °C)
- pH:13.5 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
:
:56.11 g/mol
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:215-181-3
:1814
:GHS05
:GHS07
:Kamertemperatuur
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553