Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromide 10 mg/ml in aqueous solution
Ethidiumbromide 10 mg/ml in aqueous solution
Giftig
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ethidiumbromide 10 mg/ml in aqueous solution
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
Ethidiumbromide 10 mg/ml in aqueous solution
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • EINECS:214-984-6
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    10 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    30 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 mL
    1 * 30 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource