ContactUsLinkComponent
Zilvernitraat 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Zilvernitraat 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Catalogus # 34296-1L
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Zilvernitraat 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Catalogus # 34296-1L
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Factor:
    0.995 - 1.005
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
 :
 :169.87 g/mol
Dichtheid:1,015 g/cm³
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-853-9
CAS-nummer:7761-88-8
Formule:AgNO₃
MDL-nummer:MFCD00003414