Ammonium iron(II) sulphate 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Certificaten
Over dit artikel
Synoniemen: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate
CAS-nummer:10045-89-3
:
Formule:H₈FeN₂O₈S₂
MDL-nummer:MFCD00051039
:284.05 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:233-151-8
Specificaties
- Environmentally Preferable:
Specificaties
Frequently Bought Together