Magnesium chloride 1.0 M MgCl2 volumetrische oplossing, Fluka™
63020-1L
:
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
- Assay:0.995 - 1.005 mol/l
- Density (D 20/4):1.070 - 1.090
:
:95.21 g/mol
:13,05684
:100 °C
:0 °C
:1.08 g/cm³
:Does not flash
:Kamertemperatuur
:232-094-6
:7786-30-3
:MgCl₂
:MFCD00011106
: Does not flash