Magnesium chloride 0.1 N in aqueous solution
Leverancier: PROLABO CMP
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7786-30-3
:
Formule:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106
:95.21 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:232-094-6
Frequently Bought Together