ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 4 mol/l (4 N) in aqueous solution
Corrosief
Natriumhydroxide 4 mol/l (4 N) in aqueous solution
Catalogus # ROTHT198.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Corrosief
Natriumhydroxide 4 mol/l (4 N) in aqueous solution
Catalogus # ROTHT198.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :40 g/mol
Kokend Pt:109 °C (1013 hPa)
Dichtheid:≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548