Natriumhydroxide 0.111 M NaOH (0.111N) volumetrische oplossing, for milk acidity analysis according to Dornic, Fluka™
Catalogus # 34283-1L
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Vapor Pressure:3 mmHg ( 37 °C)
- Factor:0.999 - 1.001
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:40 g/mol
Kokend Pt:100 °C (1,013 hPa)
Dichtheid:1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-791-2
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548