Kaliumhydroxide 2 mol/l (2 N) in methanol, Titripur® volumetrische oplossing, Supelco®
1.11787.2500
: Merck
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
- Seq:5096
:
:56.11 g/mol
:3 (6.1, 8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:215-181-3
:3286
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:Kamertemperatuur
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553