Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Catalogus # 1.11586.5000
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:5 L
- Seq:5190
Specificaties
Over dit artikel
:
:56.11 g/mol
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS05
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:1310-58-3
Formule:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553