0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganaat
Kaliumpermanganaat 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
Kaliumpermanganaat 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
85178.290
:
VWR Chemicals
:
Kaliumpermanganaat 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
85178.290
:
VWR Chemicals
:
Verpakking:
Glazen fles
VPE:
1 L
Seq:
5037
:
:
158.03 g/mol
:
Kamertemperatuur
:
231-760-3
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7722-64-7
:
KMnO₄
:
MFCD00011364