ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganaat 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
  85178.290
 :  
undefined
Kaliumpermanganaat 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
  85178.290
 :  
  • Verpakking:
    Glazen fles
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :158.03 g/mol
 :Kamertemperatuur
 :231-760-3
 :3082
 :9,III
 :GHS09
 :7722-64-7
 :KMnO₄
 :MFCD00011364