ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganaat 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Milieu
Kaliumpermanganaat 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Catalogus # ROTHK019.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Milieu
Kaliumpermanganaat 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Catalogus # ROTHK019.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :158.03 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formule:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364