ContactUsLinkComponent
VWR®, Digitale Koelkast- en Vriezerthermometer
VWR®, Digitale Koelkast- en Vriezerthermometer
Catalogus # 620-1913
Leverancier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Digitale Koelkast- en Vriezerthermometer
Catalogus # 620-1913
Leverancier:  VWR Collection
Specificaties
  • Temperatuurbereik:
    ‒10...50 °C/14...122° F (room temperature)
    ‒50...70 °C/‒58...158°F (fridge/freezer temperature)
  • Omschrijving:
    Fridges/freezers thermometer
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ±1°C/±1,8 °F
  • Temperatuurresolutie:
    0,1 °C
  • Lengte van sondekabel:
    1 m
  • b×d×h:
    63×12×48
  • Gebruiksduur accu's:
    ~ 1 year
  • Reactietijd:
    10 s
  • Type accu's:
    1,5 V, size A76 or equivalent
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
Digitale thermometer voor koelkasten en diepvriezers.
  • Hoge en lage alarminstelling
  • Waterdichte koelkastsensor
  • °C/°F uitwisseling
Kalibratiepunten: 0 en 50 °C
Certificeringen: Deze thermometer wordt geleverd met een Traceable-certificaat.
Levering: Geleverd met sensorhouder, batterij en VELCRO® magische tape.