Zwavelzuur 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution
Leverancier: PROLABO CMP
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7664-93-9
:
Formule:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Dichtheid:1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
Frequently Bought Together