EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:139-33-3
:
Formule:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-nummer:MFCD00070672
:336.21 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:205-358-3
Frequently Bought Together