ContactUsLinkComponent
Azijnzuur 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrische oplossing, Fluka™
Azijnzuur 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrische oplossing, Fluka™
Catalog # 34255-1L
CAS Number:  
undefined
Azijnzuur 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrische oplossing, Fluka™
Catalog # 34255-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.05 g/mol
EINECS:200-580-7
 :GHS05
Storage Temperature:Kamertemperatuur
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152