ContactUsLinkComponent
(±)-2-Pentanol
  ROTH6824.1
 :  Roth Carl
 :  
undefined
(±)-2-Pentanol
  ROTH6824.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g
  • Seq:
    3047
 :
 :88.15 g/mol
 :12,07258
 :118 °C (1013 hPa)
 :–50 °C
 :0.81 g/cm³ (20 °C)
 :41 °C
 :Kamertemperatuur
 :227-907-6
 :1105
 :3,III
 :GHS02
 :GHS07
 :6032-29-7
 :C₅H₁₂O
 :MFCD00004579