(±)-2-Pentanol
ROTH6824.1
:
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 g
- Seq:3047
:
:88.15 g/mol
:12,07258
:118 °C (1013 hPa)
:–50 °C
:0.81 g/cm³ (20 °C)
:41 °C
:Kamertemperatuur
:227-907-6
:1105
:3,III
:GHS02
:GHS07
:6032-29-7
:C₅H₁₂O
:MFCD00004579