Tween® 20 (Polysorbate)
Glass bottle, 1 L
Catalogus # MOLE18945167
Marketsource
Leverancier: Molekula
Tween® 20 (Polysorbate)
Catalogus # MOLE18945167
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 9005-64-5
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-018-3
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Cat. No.:MOLE18945167