Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
1
Catalogus # CAYM400035-1
Leverancier:   Cayman Chemical
Tween® 20 (Polysorbate)
Catalogus # CAYM400035-1
Leverancier:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
1
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
23,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-018-3
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.