Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Glass bottle, 100 mL
  655204-100
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
  655204-100
 :  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Glass bottle, 100 mL
 :  9005-64-5
78,80 €
1 * 100 mL
 :  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  •  :9005-64-5
  •  :C₅₈H₁₁₄O₂₆
  •  :MFCD00165986
  •  :1227.53 g/mol
  •  :1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :500-018-3
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL