Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
7374.1000
:
Avantor
:
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
7374.1000
:
Avantor
:
Verpakking:
Glass bottle
VPE:
1 L
Seq:
5037
:
:
1227.53 g/mol
:
1,1 g/cm³ (20 °C)
:
Kamertemperatuur
:
500-018-3
:
9005-64-5
:
C₅₈H₁₁₄O₂₆
:
MFCD00165986