Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate), Proteomics Grade
Tween® 20 (Polysorbate), Proteomics Grade
Plastic bottle, 1 L
Catalogus # M147-1L
Leverancier:   VWR Chemicals
Tween® 20 (Polysorbate), Proteomics Grade
Catalogus # M147-1L
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate), Proteomics Grade
Tween® 20 (Polysorbate), Proteomics Grade
Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
111,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
Non-ionic detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Synoniemen:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:149 °C (closed cup)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Arsenic:
    <0,0003 %
  • DNase:
    None detected
  • Heavy metals:
    <0,001 %
  • Hydroxyl Number:
    96 - 108
  • Identification:
    Passes
  • Moisture (KF):
    <3,0 %
  • Protease:
    None detected
  • Residue on Ignition:
    ≤0,25 %
  • RNase:
    None detected
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.